missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAF-3 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Product Code. 18402576 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18402576 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18402576 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176642AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TRAF-3 Polyclonal antibody specifically detects TRAF-3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TRAF-3
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 750
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CAP-1CD40 receptor associated factor 1, CD40 associated protein 1, CD40 binding protein, CD40 receptor-associated factor 1, CD40-binding protein, CD40bp, CRAF1CAP1, LAP1CD40BP, LMP1-associated protein 1, TNF receptor-associated factor 3
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human. The immunogen is located within amino acids 20 - 70 of TRAF3. Amino Acid Squence: GYKEKFVKTVEDKYK
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Immunology, Innate Immunity, Zinc Finger
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7187
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.