missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TR2/NR2C1 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Product Code. 18408542 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18408542 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18408542 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP171804AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

TR2/NR2C1 Polyclonal antibody specifically detects TR2/NR2C1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen TR2/NR2C1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 488
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias nuclear receptor subfamily 2 group C member 1, nuclear receptor subfamily 2, group C isoform, nuclear receptor subfamily 2, group C, member 1, Orphan nuclear receptor TR2, Testicular receptor 2, TR2, TR2 nuclear hormone receptor, TR2-11
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 553 and 603 of human Testicular Receptor 2 using the numbering given in entry NP_003288.2 (GeneID 7181).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7181
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.