missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TPO agonist 1, MedChemExpress
Beskrivning
TPO agonist 1 is a thrombopoietin (TPO) agonist extracted from patent WO2008134338A1, compound TPO mimetic. It would be useful as promoters of thrombopoiesis and megakaryocytopoiesis to treat thrombocytopenia.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | TPO agonist 1 |
| CAS | 1033040-23-1 |
| Color | Red |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H22N8O2 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 36 mg/mL (77.17 mM) |
| SMILES | O=C(N(C1=CC=C(C)C(C)=C1)N=C/2C)C2=N\NC3=C(O)C(C4=CC=CC(C5=NN=NN5)=C4)=CC=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 466.49 |
| Formula Weight | 466.49 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?