missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Topotecan Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Topotecan Hydrochloride |
| CAS | 119413-54-6 |
| Molecular Formula | C23 H23 N3 O5 . Cl H |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | (4S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione Hydrochloride (1:1), 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione','10-[(dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-','monohydrochloride','(4S)- (9CI), 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione','10-[(dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-','monohydrochloride','(S)-, (S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[l,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione monohydrochloride, Hycamtin, NSC 609669, Nogitecan hydrochloride, SKF 104864A, SKFS 104864A, Topotecan chlorohydrate, Topotecan hydrochloride, Xinze |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H23N3O5.ClH/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20;/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3;1H/t23-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(CN(C)C)c(O)ccc5nc34)C2=O |
| IUPAC Name | (19S)-8-[(dimethylamino)methyl]-19-ethyl-7,19-dihydroxy-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.02,11.04,9.015,20]henicosa-1(21),2,4(9),5,7,10,15(20)-heptaene-14,18-dione;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 457.91 |
| Formula Weight | 457.1404 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?