missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOP1MT Antibody (TOP1MT/2883R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18336242 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18336242 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18336242 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308332

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TOP1MT Monoclonal specifically detects TOP1MT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen TOP1MT
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone TOP1MT/2883R
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 ug/mL
Formulation 10mM PBS
Gene Alias mitochondrial, mitochondrial DNA topoisomerase I, topoisomerase (DNA) I, mitochondrial
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human TOP1MT protein
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 116447
Target Species Human
Content And Storage Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.