missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tolyltriazole, TRC

Codice prodotto. 30453439
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30453439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30453439 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT5370001G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material Tolyltriazole
CAS 29385-43-1
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula 2 C7 H7 N3
Quantity 1 g
Synonym 1H-Benzotriazole','6(or 7)-methyl-, 1H-Benzotriazole','4(or 5)-methyl- (9CI), 6(or 7)-Methyl-1H-benzotriazole, Additin RC 8221, C.V.I. TT, Cobratec TT 100, Cobratec TT 35I, Iramet 39, Methylbenzotriazole, Preventol CI 7-100, Seetec T, Seetec TT, Seetec TT-R, Stabinol MBTZ, TTZ, Tolyltriazole
InChI Formula InChI=1S/2C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6;1-5-3-2-4-6-7(5)9-10-8-6/h2*2-4H,1H3,(H,8,9,10)
SMILES Cc1ccc2[nH]nnc2c1.Cc3cccc4[nH]nnc34
IUPAC Name 4-methyl-1H-benzotriazole;5-methyl-1H-benzotriazole
Molecular Weight (g/mol) 266.3
Formula Weight 266.128
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.