missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The TNF RII/TNFRSF1B Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Cell Line | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC28641 and based on accession number NM_166. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Quantity | 0.1 mg |
| Storage Buffer | RIPA buffer |
| Purity | Protein |
| Test Specificity | Homo sapiens tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1B (TNFRSF1B), mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Product Line | Novus |
| Protein State | Native |
| For Use With (Application) | Western Blot |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?