missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNF-alpha Antibody (CDP 571 (Humicade)), DyLight 350, Novus Biologicals™

Product Code. 18361351 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18361351 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18361351 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP275908UV

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

TNF-alpha Monoclonal specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TNF-alpha
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone CDP 571 (Humicade)
Conjugate DyLight 350
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formulation 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Gene Symbols TNF
Host Species Human
Immunogen Human TNF-alpha
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Research Discipline Adaptive Immunity, Asthma, Autoimmune Diseases, Autophagy, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7124.0
Test Specificity The antibody binds to human TNF-alpha with a Kd of 0.087 nM.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG4 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.