missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNF-alpha Antibody (2342C), DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18381231 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18381231 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18381231 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP275925R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

TNF-alpha Monoclonal specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TNF-alpha
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 2342C
Conjugate DyLight 550
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Gene Symbols TNF
Host Species Rabbit
Immunogen Partial recombinant human TNF-alpha protein (amino acids 77-233) [Uniprot: P01375]
Purification Method Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Research Discipline Adaptive Immunity, Asthma, Autoimmune Diseases, Autophagy, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7124.0
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Supernatant
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.