missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLX3 Antibody (2A3), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18394869 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18394869 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18394869 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00030012M01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

TLX3 Monoclonal antibody specifically detects TLX3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen TLX3
Applications Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA, KnockDown
Classification Monoclonal
Clone 2A3
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA, Knockdown Validated
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_066305
Gene Alias homeo box 11-like 2, HOX11L2MGC29804, RNXHomeobox protein Hox-11L2, T-cell leukemia homeobox 3, T-cell leukemia homeobox protein 3, T-cell leukemia, homeobox 3
Host Species Mouse
Immunogen TLX3 (NP_066305, 192 a.a. ~ 291 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. ASAERAALAKSLKMTDAQVKTWFQNRRTKWRRQTAEEREAERQQASRLMLQLQHDAFQKSLNDSIQPDPLCLHNSSLFALQNLQPWEEDSSKVPAVTSLV
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 30012
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.