missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480257
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16480257

Marke: Medchem Express HY103698A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride is a toll-like receptor TLR7/TLR8 dual-agonistic imidazoquinoline.

TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride is a toll-like receptor TLR7/TLR8 dual-agonistic imidazoquinoline.

Spezifikation

Chemical Name or Material TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride
CAS 1620278-72-9
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H27Cl2N5
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 83.33 mg/mL (192.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=C(CCCC)N3CC4=CC=C(CN)C=C4.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 432.39
Formula Weight 432.39
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt