missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLK2 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Product Code. 18348074 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18348074 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18348074 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299818B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TLK2 Polyclonal specifically detects TLK2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TLK2
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, MGC44450, PKU-ALPHA, serine/threonine-protein kinase tousled-like 2, tousled-like kinase 2serine/threonine kinase
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant TLK2 (Q86UE8-1; Leu397-Asn772).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 11011
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.