missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Signal Transduction |
| Target | TLE4 |
| Synonym | BCE1, BCE-1, E(spI), ESG4, homolog of Drosophila E(sp1), KIAA1261, Protein BCE-1, transducin-like enhancer of split 4 (E(sp1) homolog, Drosophila), transducin-like enhancer protein 4 |
| Gene Symbol | TLE4 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?