missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TINF2, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Marca: Abnova H00026277-B01P.50ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Sequence: MATPLVAGPAALRFAAAASWQVVRGRCVEHFPRVLEFLRSLRAVAPGLVRYRHHERLCMGLKAKVVVELILQGRPWAQVLKALNHHFPESGPIVRDPKATKQDLRKILEAQETFYQQVKQLSEAPVDLASKLQELEQEYGEPFLAAMEKLLFEYLCQLEKALPTPQAQQLQDVLSWMQPGVSITSSLAWRQYGVDMGWLLPECSVTDSVNLAEPMEQNPPQQQRLALHNPLPKAKPGTHLPQGPSSRTHPEPLAGRHFNLAPLGRRRVQSQWASTRGGHKERPTVMLFPFRNLGSPTQVISKPESKEEHAIYTADLAMGTRAASTGKSKSPCQTLGGRALKENPVDLPATEQKENCLDCYMDPLRLSLLPPRARKPVCPPSLCSSVITIGDLVLDSDEEENGQGEGKESLENYQKTKFDTLIPTLCEYLPPSGHGAIPVSSCDCRDSSRPLSpecifica
| TINF2 | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC005030.1 | |
| TINF2 | |
| TINF2 (AAH05030.1, 1 a.a. ∼ 451 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 26277 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| TERF1 (TRF1)-interacting nuclear factor 2 | |
| TIN2/TIN2L | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto