missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TINAGL1 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30734104 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30734104 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30734104 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF7185E

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

TINAGL1 Polyclonal antibody specifically detects TINAGL1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TINAGL1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 405
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias androgen-regulated gene 1, ARG1, GIS5, Glucocorticoid-inducible protein 5, LCN7, LIECG3, lipocalin 7, OLRG2, OLRG-2, Oxidized LDL-responsive gene 2 protein, oxidized-LDL responsive gene 2, P3ECSL, TIN Ag-related protein, TINAGL, TINAG-like 1, TIN-Ag-RP, TINAGRP, tubulointerstitial nephritis antigen-like, tubulointerstitial nephritis antigen-like 1, Tubulointerstitial nephritis antigen-related protein
Host Species Sheep
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human TINAGL1, Ala22-Met464, Accession # Q9GZM7
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 64129
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.