missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tilmicosin, MedChemExpress
Description
Tilmicosin is a macrolide antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.
Specifications
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Tilmicosin |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 108050-54-0 |
| Color | White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C46H80N2O13 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | LY-177370 EL-870 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (115.06 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?