missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIAM1 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP3-35111-20ul

 View more versions of this product

Product Code. 30228733

  • £145.00 / 20µL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Description

Description

TIAM1 Polyclonal antibody specifically detects TIAM1 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

TIAM1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
FLJ36302, human T-lymphoma invasion and metastasis inducing TIAM1 protein, 10TIAM-1, T-cell lymphoma invasion and metastasis 1, T-lymphoma invasion and metastasis-inducing protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1392-1591 of human TIAM1 (NP_003244.2).,, Sequence:, SILRDKHRRQLLKTESLPSSQQYVPFGGKRLCALKGARPAMSRAVSAPSKSLGRRRRRLARNRFTIDSDAVSASSPEKESQQPPGGGDTDRWVEEQFDLAQYEEQDDIKETDILSDDDEFCESVKGASVDRDLQERLQATSISQRERGRKTLDSHASRMAQLKKQAALSGINGGLESASEEVIWVRREDFAPSRKLNTEI
20 μL
Cancer
7074
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Rat
Purified
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Promotions

Promotions

Product Content Correction

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis