missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thyroxine (100% pure T4 reference standard (free of T3)), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1 |
| Formula Weight | 776.6867 |
| Chemical Name or Material | Levothyroxine |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?