missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18341197 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18341197 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18341197 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299769AF594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17 Polyclonal specifically detects Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 594
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias MGC14353, Protein 42-9-9, thioredoxin (Trx)-related protein, 14 kDa, thioredoxin domain containing 17, thioredoxin domain-containing protein 17, thioredoxin-like 5, Thioredoxin-like protein 5, TRP1414 kDa thioredoxin-related protein, TXNL5
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17 (Q9BRA2; Met1-Asp123).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 84817
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.