missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Thiazovivin
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
25 mg
Unit Size:
1mg
25mg
5mg
Description
- Thiazovivin is a selective inhibitor of Rho-associated coiled-coil containing protein kinase (ROCK), a serine/threonine kinase that plays a role in cell polarity, contraction, and actin cytoskeleton reorganization (Xu et al.) Thiazovivin is effective at 5-fold-lower concentrations than another common ROCK inhibitor Y-27632 (Catalog #72302; Xu et al.)
- Promotes survival of human embryonic stem (ES) cells during dissociation by stabilizing E-cadherin and improves cell attachment (Xu et al.)
- Promotes survival of single human induced pluripotent stem (iPS) cells during transfection for TALEN-mediated genome editing (Sun and Zhao)
- Increases the efficiency of reprogramming human somatic cells to iPS cells, in combination with PD0325091 and SB431542 (Lin et al.)
- Increases the efficiency of reprogramming human cord blood mononuclear cells to iPS cells (Hu et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1226056-71-8 |
| Synonym | Tzv |
| Quantity | 5 mg |
| Molecular Formula | C15H13N5OS |
| Purity | ≥98% |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido