Learn More
Thermo Scientific™ IntelliStack™ Incubator Shaker Accessories
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
The Thermo Scientific™ IntelliStack™ accessories are designed to work with the IntelliStack Incubator Shaker and IntelliStack CO2 Incubator Shaker.
- IntelliStack™ Incubator Accessories are compatible with both the CO2 Incubator Shaker and the Non-CO2 Incubator Shaker.
- The IntelliStack Stands are available with either an open support design (88900000) or with two drawers for added storage (88900003). Both stand options are 34 cm in height and can be used with one or two Shakers.
- The IntelliStack Window Cover is a removable metal visor that attaches to the shaker to protect the interior for ambient light (88900002).
- The IntelliStack Humidity and Drain Carboy Kit maximize the humidity control capabilities of the IntelliStack Shaker.
Specifica
Specifica
| Holds | Supports up to 2 IntelliStack Shakers |
| Product Type | Stand |
| Dimensions (L x W x H) | 34.9 x 55.1 x 26.8 in. (886 x 1400 x 680 mm) |
| For Use With (Equipment) | IntelliStack CO2 Incubator Shakers and IntelliStack Incubator Shakers |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?