missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, B-424

Ideal for a variety of applications. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are made of general purpose paper (B-424).

Marke:  Brady™ 030141

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11593724

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £109.00
    £103.15 / 1 rolls
    Save £5.85
    5% Off
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • For use with thermal transfer printers
  • Made of contrast and smear resistant paper
Spezifikation

Spezifikation

Recommended ribbon series: R4300; R4500; R6100
None
Matte
Paper (B-424)
Thermal Transfer
Non-sterile
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
-40°C
1 Label(s) / Roll
Rectangle
W x H: 76.2 mm x 191.44m
-70°C to +50°C
0.089 mm
300 ft.
3 in.
76.20 mm
THT-21-424
Permanent Rubber
White
Roll
Single-side Printable
Thermal Transfer Printer Label
General and industrial identification
1
THT-21-424
1 Ea.
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
-40°F to 365°F
0.0035 in.
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
76.2 mm
191.44 m
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.