missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Theophylline Antibody (1072207) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Product Code. 30689850 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30689850 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30689850 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. MAB11684DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Theophylline Monoclonal antibody specifically detects Theophylline in Non-species specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Theophylline
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1072207
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 1,3-Dimethylxanthine, 58-55-9, Elixophyllin, Theolair, Theophyllin
Host Species Mouse
Immunogen Synthetic Hapten version of Theophylline conjugated to KLH.
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 0
Target Species Non-species specific
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.