missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Thalidomide 5'-amine-PEG3-amine

Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Description
Thalidomide 5'-amine-PEG3-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG3 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 5-[(2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)amino]-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride |
| Quantity | 25 mg |
| Target | CRBN |
| Molecular Formula | C21H28N4O7.HCl |
| Purity | 0.95 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto