missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGN46 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Product Code. 18421846 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18421846 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18421846 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP149643MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TGN46 Polyclonal antibody specifically detects TGN46 in Human, Mouse, Bovine, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TGN46
Applications Flow Cytometry
Classification Polyclonal
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias TGN 46, TGN 48, TGN 51, TGN38, TGN-38, TGN38 homolog, TGN46, TGN-46, TGN48, TGN51, TGOLN 2, TGOLN2, trans golgi network 38, trans golgi network 46, Trans Golgi network integral membrane protein 2, Trans Golgi network integral membrane protein 2 [Precursor], Trans Golgi network protein (46 48 51kD isoforms), Trans golgi network protein 2, Trans Golgi network protein TGN51, Trans-Golgi network integral membrane protein 2, Trans-Golgi network protein 2, Trans-Golgi network protein TGN51, TTGN 2, TTGN2
Host Species Rabbit
Immunogen A genomic peptide made to an internal region of the human TGN46 protein (within residues 200-350). [Swiss-Prot: O43493]
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10618
Target Species Human, Mouse, Bovine, Monkey
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.