missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TfR (Transferrin R) Antibody (TFRC/1817), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Product Code. 18409182 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18409182 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18409182 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP254467JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TfR (Transferrin R) Monoclonal antibody specifically detects TfR (Transferrin R) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TfR (Transferrin R)
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone TFRC/1817
Conjugate Janelia Fluor 549
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TFR1, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant extracellular fragment (around aa 94-212) of human TfR (Transferrin R) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02786)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7037
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.