missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TfR (Transferrin R) Antibody (TFRC/1817), DyLight 755, Novus Biologicals™

Product Code. 18408124 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18408124 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18408124 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP254467IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TfR (Transferrin R) Monoclonal antibody specifically detects TfR (Transferrin R) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen TfR (Transferrin R)
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone TFRC/1817
Conjugate DyLight 755
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TFR1, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant extracellular fragment (around aa 94-212) of human TfR (Transferrin R) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02786)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7037
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.