missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFIIB Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18402354 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18402354 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18402354 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP149982JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

TFIIB Polyclonal antibody specifically detects TFIIB in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen TFIIB
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 646
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias general transcription factor IIB, General transcription factor TFIIB, S300-II, TFIIBTF2BRNA polymerase II transcription factor IIB, transcription initiation factor IIB
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 256 and 316 of human General Transcription Factor IIB using the numbering given in entry NP_001505.1 (GeneID 2959).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2959
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.