missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetramethrin, TRC

Artikelnummer. 30409317
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30409317 1 g -
30415105 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30409317 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2986901G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7696-12-0
Molecular Formula C19 H25 N O4
Molecular Weight (g/mol) 331.41
Synonym Tetramethrin, Phthalthrin, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester (ACI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with N-(hydroxymethyl)-1-cyclohexene-1,2-dicarboximide (7CI, 8CI), (1,3-Dioxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindol-2(3H)-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate, (1-Cyclohexene-1,2-dicarboximido)methyl chrysanthemate, (1-Cyclohexene-1,2-dicarboximido)methyl chrysanthemumate, Bioneo-Pynamin, d-Tetramethrin, Insectol, Neo-Pynamin, Neo-Pynamin Forte, Phthalthrin, Pibutox, Pion 1, Pyrethrol L, Tetramethrin
IUPAC Name (1,3-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisoindol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
SMILES CC(=CC1C(C(=O)OCN2C(=O)C3=C(CCCC3)C2=O)C1(C)C)C

Spezifikation

Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C19H25NO4/c1-11(2)9-14-15(19(14,3)4)18(23)24-10-20-16(21)12-7-5-6-8-13(12)17(20)22/h9,14-15H,5-8,10H2,1-4H3
Formula Weight 331.1784
Chemical Name or Material Tetramethrin
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.