missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrahydrofuran-d8, TRC

Product Code. 30416889
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30416889 500 mg
30424056 250 mg
30422832 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30416889 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT293512500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1693-74-9
Molecular Formula C4 2H8 O
Molecular Weight (g/mol) 80.16
Synonym Furan-d4, tetrahydro-d4- (6CI,7CI,8CI,9CI), Tetrahydro-d4furan-2,3,4,5-d4, Perdeuterotetrahydrofuran, THF-d8, Tetrahydrofuran-d8, d8-THF
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolane
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]

Specifikationer

Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Formula Weight 80.1077
Chemical Name or Material Tetrahydrofuran D8
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.