missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testosterone 17-Isocaproate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Testosterone isocaproate |
| CAS | 15262-86-9 |
| Molecular Formula | C25 H38 O3 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one','17-[(4-methyl-1-oxopentyl)oxy]-','(17β)-, Testosterone','4-methylvalerate (6CI,8CI), (17β)-17-[(4-Methyl-1-oxopentyl)oxy]androst-4-en-3-one, Valeric acid','4-methyl-','ester with testosterone (8CI), 3-Oxoandrost-4-en-17β-yl isocaproate, NSC 26641, Testosterone 17-isocaproate, Testosterone 4-methylpentanoate, Testosterone isocaproate |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H38O3/c1-16(2)5-10-23(27)28-22-9-8-20-19-7-6-17-15-18(26)11-13-24(17,3)21(19)12-14-25(20,22)4/h15-16,19-22H,5-14H2,1-4H3/t19-,20-,21-,22-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC Name | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 4-methylpentanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 386.57 |
| Formula Weight | 386.2821 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?