missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-Butyldiphenylchlorosilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 2 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3 |
| Formula Weight | 274.0945 |
| Chemical Name or Material | tert-Butyldiphenylchlorosilane |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?