missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde, TRC
Specifications
Tekniske data
| Chemical Name or Material | (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde |
| CAS | 102191-92-4 |
| Molecular Formula | C8H18O2Si |
| Quantity | 2.5 g |
| Synonym | Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde, (tert-Butyldimethylsilanyloxy)acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3 |
| SMILES | O=CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | 2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)acetaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.31 |
| Formula Weight | 174.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?