missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terazosin (piperazine D8), TRC

Código de producto. 30421718
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30421718 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1050022.5MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Terazosin (piperazine D8)
CAS 1006718-20-2
Molecular Formula C19H17D8N5O4
Quantity 2.5 mg
Synonym 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonxyl]piperazine-d8
InChI Formula InChI=1S/C19H25N5O4/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22)/i5D2,6D2,7D2,8D2
SMILES NC1=NC(N2C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(C3CCCO3)=O)C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C41
Molecular Weight (g/mol) 395.48
Formula Weight 182.079
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.