missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEP1 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18419464 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18419464 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18419464 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP177285IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TEP1 Polyclonal antibody specifically detects TEP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TEP1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 755
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias p240telomerase protein component 1, telomerase-associated protein 1VAULT2, TLP1p80 telomerase homolog, TP1Telomerase protein 1, TROVE domain family, member 1, TROVE1
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 20 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human TP1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of TP1. Amino Acid Squence: EKLHGHVSAHPDILSLENRC
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cells
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7011
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.