missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenovin-6, MedChemExpress
Beschreibung
Tenovin-6, an analog of Tenovin-1 (HY-13423), is an activator of p53 transcriptional activity. Tenovin-6 inhibits the protein deacetylase activities of purified human SIRT1, SIRT2, and SIRT3 with IC50s of 21 μM, 10 μM, and 67 μM, respectively. Tenovin-6 also inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Tenovin-6 |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 1011557-82-6 |
| Color | Yellow |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H34N4O2S |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.19 mM) |
| SMILES | O=C(NC(NC1=CC=C(NC(CCCCN(C)C)=O)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?