missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenofovir hydrate, MedChemExpress

Product Code. 16455908
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16455908 10 mg 10mg
16442057 50 mg 50mg
16428547 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16455908 Supplier Medchem Express Supplier No. HY13910A
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.

Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.

Spécification

Chemical Name or Material Tenofovir hydrate
CAS 206184-49-8
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C9H16N5O5P
Quantity 10 mg
Synonym GS 1278 hydratePMPA hydrate
Solubility Information DMSO : ≥ 6 mg/mL (19.66 mM)
SMILES C[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12.O
Molecular Weight (g/mol) 305.23
Formula Weight 305.23
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.