missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenascin C Antibody (T2H5), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Product Code. 18366296 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18366296 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18366296 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP318002AF594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Tenascin C Monoclonal antibody specifically detects Tenascin C in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Tenascin C
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone T2H5
Conjugate Alexa Fluor 594
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 150-225, Cytotactin, Glioma-associated-extracellular matrix antigen, GMEM, GP 150-225, Hexabrachion, hexabrachion (tenascin C, cytotactin), hexabrachion (tenascin), HXBcytotactin, JI, MGC167029, Myotendinous antigen, neuronectin, tenascin, tenascin C, Tenascin-C, tenascin-C isoform 14/AD1/16, TN-C, TNGP
Host Species Mouse
Immunogen Protein preparation from a homogenate of a human mammary tumour specimen.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Breast Cancer, Cancer, Extracellular Matrix, Neuroscience, Prostate Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3371
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.