missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Telotristat ethyl, MedChemExpress

Product Code. 16491687
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16491687 50 mg 50mg
16478227 5 mg 5mg
16435518 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16491687 Supplier Medchem Express Supplier No. HY13055A
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Telotristat ethyl (LX1032) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.

Telotristat ethyl (LX1032) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.

Spezifikation

Chemical Name or Material Telotristat ethyl
CAS 1033805-22-9
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C27H26ClF3N6O3
Quantity 50 mg
Synonym LX1032LX1606
Solubility Information DMSO : ≥ 101.5 mg/mL (176.53 mM)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(O[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3N4N=C(C)C=C4)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(OCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 574.98
Formula Weight 574.98
Percent Purity 99.12%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.