missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Telbivudine

Product Code. 16408328
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16408328

Brand: MedChemExpress HYB0017

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Telbivudine (Epavudine), an orally active thymidine nucleoside analog, is a potent antiviral inhibitor of hepatitis B virus (HBV) replication.

Spécification

Molecular Weight (g/mol) 242.23 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Purity 98.05%
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (206.42 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (137.60 mM∣Need ultrasonic)
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
CAS 3424-98-4
Synonym Epavudine∣ L-Thymidine∣ NV 02B
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis