missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCF-3/E2A Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals™

Product Code. 30732414 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30732414 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30732414 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF7650L

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

TCF-3/E2A Polyclonal antibody specifically detects TCF-3/E2A in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TCF-3/E2A
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 550
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias BHLHB21, bHLHb21TCF-3, Class B basic helix-loop-helix protein 21, E2A immunoglobulin enhancer-binding factor E12/E47, E2AKappa-E2-binding factor, Immunoglobulin enhancer-binding factor E12/E47, Immunoglobulin transcription factor 1, ITF1Transcription factor ITF-1, MGC129647, MGC129648, Transcription factor 3, transcription factor 3 (E2A immunoglobulin enhancer binding factors E12/E47), transcription factor E2-alpha, VDIR, VDR interacting repressor
Host Species Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant mouse TCF-3/E2A, Asn33-Arg159, Accession # P15806
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6929
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.