missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TC HSD 21, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Unit Size:
5mg
Description
TC HSD 21 is a potent 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 (17β-HSD3) inhibitor with an IC50 of 14 nM. TC HSD 21 shows excellent selectivity over 17β-HSD isoenzymes and nuclear receptors.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | TC HSD 21 |
| CAS | 330203-01-5 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H12BrNO3S2 |
| Quantity | 5 mg |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=C(OC)C=C2)C(S/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=S |
| Molecular Weight (g/mol) | 422.32 |
| Formula Weight | 422.32 |
| Percent Purity | 99.0% |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering