missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tariquidar methanesulfonate, hydrate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
Beschreibung
Tariquidar methanesulfonate, hydrate (XR9576 methanesulfonate, hydrate) is a potent and specific inhibitor of P-glycoprotein (P-gp) with a Kd of 5.1 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Tariquidar methanesulfonate, hydrate |
| CAS | 625375-83-9 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C40H52N4O15S2 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | XR9576 methanesulfonate, hydrate |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 296 mg/mL (331.47 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (5.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC2=CC=CC=C2N=C1)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C(NC4=CC=C(CCN5CC6=C(C=C(OC)C(OC)=C6)CC5)C=C4)=O.CS(=O)(O)=O.CS(=O)(O)=O.O.O.O |
| Molecular Weight (g/mol) | 892.99 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur