missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tarafenacin D-tartrate, MedChemExpress

Product Code. 16436198
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16436198

Brand: Medchem Express HY14825A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Tarafenacin D-tartrate (SVT-40776 D-tartrate) is a highly selective M3 muscarinic receptor antagonist (Ki= 0.19 nM), ∼200 fold selectivity over M2 receptor.

Tarafenacin D-tartrate (SVT-40776 D-tartrate) is a highly selective M3 muscarinic receptor antagonist (Ki= 0.19 nM), ∼200 fold selectivity over M2 receptor.

Specifications

Chemical Name or Material Tarafenacin D-tartrate
CAS 1159101-48-0
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H26F4N2O8
Quantity 10 mg
Synonym SVT-40776 D-tartrate
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.06 mM)
SMILES O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N(C3=CC=CC(F)=C3)CC4=CC(F)=C(F)C(F)=C4.O[C@@H]([C@@H](C(O)=O)O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 558.48
Formula Weight 558.48
Percent Purity 99.87%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis