missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tanshinone IIA sulfonate sodium, MedChemExpress
Description
Tanshinone IIA sulfonate (sodium) is a derivative of tanshinone IIA, which acts as an inhibitor of store-operated Ca2+ entry (SOCE), and is used to treat cardiovascular disorders.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Tanshinone IIA sulfonate sodium |
| CAS | 69659-80-9 |
| Color | wine |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H17NaO6S |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | Sodium Tanshinone IIA sulfonate Tanshinone IIA sodium sulfonate |
| Solubility Information | DMSO : 62.5 mg/mL (157.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (21.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=C(C)C(C(C(C2=C3C=CC4=C2CCCC4(C)C)=O)=O)=C3O1)(O[Na])=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 396.39 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?