missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tankyrase 1 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-36994
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tankyrase 1 Polyclonal specifically detects Tankyrase 1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| Tankyrase 1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide | |
| EC 2.4.2.30, PARP-5a, PARP5APARPL, pART5, Poly [ADP-ribose] polymerase 5A, Tankyrase I, tankyrase, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase, tankyrase-1, TIN1TANK1, TINF1TNKS-1, TNKS1TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Fusion protein containing 120aa amino acids from N Terminal region (according to NP_003738.2) | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| Western Blot 0.5 - 1.5 ug/ml | |
| NP_003738.2 | |
| TNKS | |
| Peptide with sequence RECOMBINANT corresponding to N-Terminus according to NP_003738.2. | |
| 0.1 mg | |
| Apoptosis, DNA Repair | |
| 8658 | |
| Human | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur