missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Talin 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Invitrogen™ PA582162

Product Code. 16389124

  • £499.00 / 100µL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Beskrivelse

Beskrivelse

Immunogen sequence: LLYTAKEAGG NPKQAAHTQE ALEEAVQMMT EAVEDLTTTL NEAASAAGVV GGMVDSITQA INQLDEGPMG EPEGSFVDYQ TTMVRTAKAI AVTVQEMVTK SNTSP Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 100%, Mouse - 99%.

Talin, a multifunctional constituent of cell-substratum attachment sites, is a high molecular weight protein (225-235 kDa) found in variety of tissues and cell types. It is localized at a subset of adherens junctions, specialized cell-cell and cell-matrix associations that are characterized by the presence of filamentous actin at the cytoplasmic face of the junctional complex. In cultured cells, talin is absent from cell-cell junctions and found predominantly at adhesion plaques and in fibrillar streaks underlying cell surface fibronectin. Talin interacts with at least two other proteins that are localized at adhesion plaques, vinculin and integrin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Specifikationer

Talin 1
Polyclonal
Unconjugated
TLN1
ILWEQ; KIAA1027; talin 1; talin-1; TLN; TLN1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
7094
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9Y490
TLN1
Recombinant protein corresponding to Human TLN1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-88634).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Produktspecifikationer
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.