missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TADA3L Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-30143
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TADA3L Polyclonal antibody specifically detects TADA3L in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation
Spezifikation
| TADA3L | |
| Polyclonal | |
| Tris-citrate/phosphate pH 7 -8. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| ADA3, ADA3 homolog, alteration/deficiency in activation 3, epididymis secretory sperm binding protein, FLJ20221, FLJ21329, hADA3, NGG1, STAF54, TADA3L, transcriptional adapter 3, Transcriptional adapter 3-like, transcriptional adaptor 3 | |
| Between 125 and 175 | |
| 100 μg | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 10474 | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur