missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TA-02, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
Beskrivning
TA-02, an analog of SB 203580 (HY-10256), is a p38 MAPK inhibitor with an IC50 of 20 nM. TA-02 especially inhibits TGFBR-2. TA-02 exhibits similar cardiogenic properties as SB 203580 and SB 202190 (HY-10295).
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | TA-02 |
| CAS | 1784751-19-4 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H13F2N3 |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 25 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=CC=C4F)=N2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 333.33 |
| Formula Weight | 333.33 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering