missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SYNC Recombinant Protein Antigen

Product Code. 18326582 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 μg
missing translation for 'unitSize'
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18326582 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18326582 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals™ missing translation for 'supplierNo' NBP317067PEP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Application) Antibody Competition
Formulation PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gene ID (Entrez) 81493
Molecular Weight (g/mol) M.W. Theoretical: 26 kDa
Quantity 100 μg
Storage Requirements Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias SYNC syncoilin, intermediate filament protein, SYNC1, SYNCOILIN
Gene Symbol SYNC
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein SYNC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.